Läs mer
Natriumhypofosfitmonohydrat, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11974281 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 kg
Förpackningsstorlek:
5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11974281 5 kg 5kg
1 options
Produktkod. 11974281 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222790051
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 10039-56-2 | H4NaO3P | 105,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium hypophosphite monohydrate
Smältpunkt 90,0 °C
CAS 10039-56-2
Kvantitet 5 kg
Molekylformel H4NaO3P
Linjär formel NaH2PO2·H2O
MDL-nummer MFCD06252379
Synonym sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1000 g/L (20 °C). Andra lösligheter: 33,0 g/100 g etylenglykol (25 °C), 9,7 g/100 g propylenglykol (25 °C), fritt löslig i glycerol och kokande alkohol, lätt löslig i absolut alkohol, olöslig i eter – löslig i kallt
InChI-nyckel PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
LEDER O.[Na+].[O-][PH2]=O
IUPAC-namn natriumhydratfosfinat
Molekylvikt (g/mol) 105.99
PubChem CID 23708894
Formel vikt 105.99
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.