Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Hypophosphite Monohydrate |
| Namnnotering | Meets analytical specification of DAC |
| Kvantitet | 1 kg |
| Linjär formel | NaH2PO2 · H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 105.99g/mol |
| Procent renhet | 99 to 103% |
| Kvalitet | puriss. |