Läs mer
Natriumhypofosfitmonohydrat, Puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99 %, Solstice
Produktkod. 15633020 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
50 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
50kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15633020 50 kg 50kg
15603020 100 g 100g
15623020 250 g 250g
15613020 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15633020 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3041050KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Chemical Identifiers
CAS 10039-56-2
Molekylformel H4NaO3P
Molekylvikt (g/mol) 105.99
MDL-nummer MFCD06252379
InChI-nyckel PLZNPHDJGFDNRM-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium hypophosphite hydrate, sodium phosphinate hydrate, sodium phosphenite hydrate, sodium hypophosphite en grade, sodium hydrate hypophosphite, sodium hypophosphite monohydrate 250g, phosphinic acid sodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, phosphonous acid monosodium salt monohydrate, sodium hypophosphite monohydrate, puriss
PubChem CID 23708894
IUPAC-namn natriumhydratfosfinat
LEDER O.[Na+].[O-][PH2]=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Sodium hypophosphite monohydrate
Namnnotering Puriss. P.A., Reag. Ph. Eur., ≥99%
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 50 kg
Linjär formel NH4F
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 105.99
Procent renhet >99%
Kvalitet puriss. pa
Förpackning Fiberboard Box