Läs mer
Natriumhypofosfitmonohydrat
Beskrivning
Natriumhypofosfitmonohydrat används för strömlöst nickelpläteringsmedel och vattenbehandlingsmedel. Det används också i petroleumfält. Vidare används det som en livsmedelstillsats. Dessutom reducerar det nickeljoner i lösning till metalliskt nickel på metallsubstrat såväl som på plastsubstrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 10039-56-2 |
| Fysisk form | Fast |
| Kvantitet | 250 g |
| Molekylformel | NaH{2}PO{2}^.H{2}O |