Läs mer
Natriumhypofosfitmonohydrat
Produktkod. 11317707
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11317707 1 kg 1kg
11307707 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11317707 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014104.A1
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 10039-56-2 | NaH{2}PO{2}^. H{2}O
Natriumhypofosfitmonohydrat används för strömlöst nickelpläteringsmedel och vattenbehandlingsmedel. Det används också i petroleumfält. Vidare används det som en livsmedelstillsats. Dessutom reducerar det nickeljoner i lösning till metalliskt nickel på metallsubstrat såväl som på plastsubstrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 10039-56-2
Fysisk form Fast
Kvantitet 1 kg
Molekylformel NaH{2}PO{2}^.H{2}O