Läs mer
Natriumhypofosfitmonohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7232607
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Produktkod. 11307707
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014104.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 10039-56-2 | NaH{2}PO{2}^.H{2}O
Natriumhypofosfitmonohydrat används för strömlöst nickelpläteringsmedel och vattenbehandlingsmedel. Det används också i petroleumfält. Vidare används det som en livsmedelstillsats. Dessutom reducerar det nickeljoner i lösning till metalliskt nickel på metallsubstrat såväl som på plastsubstrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 10039-56-2
Fysisk form Fast
Kvantitet 250 g
Molekylformel NaH{2}PO{2}^.H{2}O