Läs mer
Natriumtacka, 99,8 % (metallbas)
Produktkod. 11355778
Change view
Kvantitet:
450 g
5 x 450 g
Förpackningsstorlek:
2250g
450g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11355778 5 x 450 g 2250g
11341428 450 g 450g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11355778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010342.60
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
CAS: 7440-23-5 | Na | 22,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-23-5
Molekylformel Na
Molekylvikt (g/mol) 22.99
MDL-nummer MFCD00085307
InChI-nyckel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, ingot
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
IUPAC-namn natrium
LEDER [Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium
Färg Silver till grått
Namnnotering Produkten uppfyller ACS-specifikationerna
Utseende Silvergrå ingot
Kvantitet 5 x 450 g
Odör Luktfritt
Ångtryck 1,59 hPa (1 mm Hg)
Analysprocentintervall 99,8 % (metallbaserad basis)
Form Ingot
Kvalitet ACS
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.