Läs mer
Natriumjodat, 99% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11389277
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389277 100 g 100g
11399277 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11389277 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040135.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7681-55-2 | INaO3 | 197.891 g/mol
Natriumjodat används i djurfoder, livsmedelsindustrin. Det används vid tillverkning av desinfektionsmedel, antiseptika och deodoranter. Det fungerar som en betydande del i oxidationen av aromatiska, alifatiska och alicykliska tioler. Kaliumtetrahydroborat och natriumjodat i sur vattenlösning reagerar med kadmium för att generera kemisk ånga, vilket är användbart för atomär fluorescensspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-55-2
Molekylformel INaO3
Molekylvikt (g/mol) 197.891
MDL-nummer MFCD00003533
InChI-nyckel WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
IUPAC-namn natrium;jodat
LEDER [O-]I(=O)=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium iodate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,8630
Löslighetsinformation Soluble in water and acetone.
Formel vikt 197.89
Procent renhet ≤99%
Känslighet Light and moisture sensitive
Densitet 4.28 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium iodate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.