Läs mer
Natriumjodat, 99% min, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11399277
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11399277
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040135.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7681-55-2 | INaO3 | 197.891 g/mol
Natriumjodat används i djurfoder, livsmedelsindustrin. Det används vid tillverkning av desinfektionsmedel, antiseptika och deodoranter. Det fungerar som en betydande del i oxidationen av aromatiska, alifatiska och alicykliska tioler. Kaliumtetrahydroborat och natriumjodat i sur vattenlösning reagerar med kadmium för att generera kemisk ånga, vilket är användbart för atomär fluorescensspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-55-2
Molekylformel INaO3
Molekylvikt (g/mol) 197.891
MDL-nummer MFCD00003533
InChI-nyckel WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
IUPAC-namn natrium;jodat
LEDER [O-]I(=O)=O.[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium iodate
Smältpunkt (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1479
Merck Index 14,8630
Löslighetsinformation Soluble in water and acetone.
Formel vikt 197.89
Procent renhet ≤99%
Känslighet Light and moisture sensitive
Densitet 4.28 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium iodate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Sodium iodate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.