Läs mer
Natriumjodat, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10346340 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10346340 100 g Pulverburk av plast 100g
1 options
Produktkod. 10346340 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/5100/48
Specifikationer
CAS 7681-55-2
Färg Vitt
pH 5 till 8
Fysisk form Pulver/fast
Kvantitet 100 g
Molekylformel INaO3
MDL-nummer 3533
Synonym sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
InChI-nyckel WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]I(=O)=O.[Na+]
IUPAC-namn natrium;jodat
Molekylvikt (g/mol) 197.891
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
Formel vikt 197.89g/mol
Förpackning Pulverburk av plast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium iodate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P371+P380+P375-Vid större brand och stora mängder: Utrym området Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.