Läs mer
Natriumjodat, puriss pa,≥ 99,5 % (RT), Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15676830
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15676830 25 g Glasflaska 25g
1 options
Produktkod. 15676830 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 7170225G
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss. pa,≥ 99,5 % (RT)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium iodate
CAS 7681-55-2
Kvantitet 25 g
Molekylformel INaO3
Linjär formel NaIO3
MDL-nummer MFCD00003533
UN-nummer UN1479
Synonym sodium iodate, natriumjodat german, iodic acid, sodium salt, sodium iodate naio3, iodic acid hio3 , sodium salt, sodium iodate naio3 pentahydrate, unii-u558pcs5z9, hsdb 749, iodic acid, sodium salt, pentahydrate, natriumjodat
InChI-nyckel WTCBONOLBHEDIL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-]I(=O)=O.[Na+]
IUPAC-namn natrium;jodat
Molekylvikt (g/mol) 197.891
PubChem CID 23675764
ChEBI CHEBI:81708
Formel vikt 197.89g/mol
Procent renhet ≥99.5% (RT)
Förpackning Glasflaska
Densitet 4.28g/mL at 25°C