Läs mer
Sodium iodide, 99.9% (metals basis)
Produktkod. 11371778
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371778 100 g 100g
11391778 500 g 500g
11381778 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11371778 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 011665.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7681-82-5 | INa | 149.894 g/mol
Natriumjodid används i stor utsträckning för halogenidbyte (Finkelstein-reaktion), till exempel vid omvandling av en alkylklorid, allylklorid och arylmetylklorid till sina respektive jodider, som är prekursorer för farmaceutiska och finkemiska produkter. De används för att förbättra effektiviteten av bildandet av Wittig-addukter från mindre reaktiva klorider och bromider. Lämpliga preparat kan användas som ett näringstillskott. Natriumjodid används som prekursor till kontrollmedlet vid ab initio emulsionspolymerisation. Natriumjodid finner användning vid bestämning av löst syre i den modifierade Winkler-metoden, syntes av det fluorescerande färgämnet kopparsensor-1 (CS1) för avbildning av labila kopparpooler i biologiska prover och klyvning av estrar, laktoner, karbamater och etrar i kombination med klortrimetylsilan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-82-5
Molekylformel INa
Molekylvikt (g/mol) 149.894
MDL-nummer MFCD00003532
InChI-nyckel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-namn natrium; jodid
LEDER [Na+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1300°C to 1304°C
Kemiskt namn eller material Sodium iodide
Smältpunkt 651°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.9% (metals basis)
Löslighetsinformation Very soluble in water and liquid ammonia. Freely soluble in acetone,formic acid,formamide,methanol,and acetonitrile. Soluble in N,N-dimethylformamide.
Formel vikt 149.89
Odör Odorless
Brytningsindex 1.7745
Känslighet Hygroscopic
Utseende White powder or beads
Densitet 3.67
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.