Läs mer
Natriumjodid, 99,9 % (metallbas)
Beskrivning
Natriumjodid används i stor utsträckning för halogenidbyte (Finkelstein-reaktion), till exempel vid omvandling av en alkylklorid, allylklorid och arylmetylklorid till sina respektive jodider, som är prekursorer för farmaceutiska och finkemiska produkter. De används för att förbättra effektiviteten av bildandet av Wittig-addukter från mindre reaktiva klorider och bromider. Lämpliga preparat kan användas som ett näringstillskott. Natriumjodid används som prekursor till kontrollmedlet vid ab initio emulsionspolymerisation. Natriumjodid finner användning vid bestämning av löst syre i den modifierade Winkler-metoden, syntes av det fluorescerande färgämnet kopparsensor-1 (CS1) för avbildning av labila kopparpooler i biologiska prover och klyvning av estrar, laktoner, karbamater och etrar i kombination med klortrimetylsilan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kokpunkt | 1300 °C till 1304 °C |
| Kemiskt namn eller material | Sodium iodide |
| Smältpunkt | 651 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | 99,9 % (metallbaserad bas) |
| Löslighetsinformation | Mycket löslig i vatten och flytande ammoniak. Fritt löslig i aceton, myrsyra, formamid, metanol och acetonitril. Löslig i N, N-dimetylformamid. |
| Formel vikt | 149.89 |
| Procent renhet | 99.9% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.