Läs mer
Natriumjodid,≥ 99 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11466381 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466381 100 g 100g
11476381 500 g 500g
11486381 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466381 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219397980
Kemiska identifierare
CAS 7681-82-5
Molekylformel INa
Molekylvikt (g/mol) 149.894
InChI-nyckel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-namn natrium; jodid
LEDER [Na+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Iodide
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall ≥99%
Formel vikt 149.9
Kvalitet ACS-reagens