Läs mer
Natriumjodid, 99+% (torr vikt, vatten< 1,5 %), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11402857
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11402857 100 g 100g
11412857 500 g 500g
11422857 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11402857 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15480.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7681-82-5 | INa | 149.894 g/mol
Natriumjodid används i stor utsträckning för halogenidbyte (Finkelstein-reaktion), till exempel vid omvandling av en alkylklorid, allylklorid och arylmetylklorid till sina respektive jodider, som är prekursorer för farmaceutiska och finkemiska produkter. De används för att förbättra effektiviteten av bildandet av Wittig-addukter från mindre reaktiva klorider och bromider. Lämpliga preparat kan användas som ett näringstillskott. Natriumjodid används som prekursor till kontrollmedlet vid ab initio emulsionspolymerisation. Natriumjodid finner användning vid bestämning av löst syre i den modifierade Winkler-metoden, syntes av det fluorescerande färgämnet kopparsensor-1 (CS1) för avbildning av labila kopparpooler i biologiska prover och klyvning av estrar, laktoner, karbamater och etrar i kombination med klortrimetylsilan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natriumjodid används i stor utsträckning för halogenidbyte (Finkelstein-reaktion), till exempel vid omvandling av en alkylklorid, allylklorid och arylmetylklorid till sina respektive jodider, som är prekursorer för farmaceutiska och finkemiska produkter. De används för att förbättra effektiviteten av bildandet av Wittig-addukter från mindre reaktiva klorider och bromider. Lämpliga preparat kan användas som ett näringstillskott. Natriumjodid används som prekursor till kontrollmedlet vid ab initio emulsionspolymerisation. Natriumjodid finner användning vid bestämning av löst syre i den modifierade Winkler-metoden, syntes av det fluorescerande färgämnet kopparsensor-1 (CS1) för avbildning av labila kopparpooler i biologiska prover och klyvning av estrar, laktoner, karbamater och etrar i kombination med klortrimetylsilan.
Löslighet
Mycket löslig i vatten och flytande ammoniak. Lättlöslig i aceton, myrsyra, formamid, metanol och acetonitril. Löslig i N,N-dimetylformamid.
Anteckningar
Deliquescent. Förvara i en tättsluten behållare. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-82-5
Molekylformel INa
Molekylvikt (g/mol) 149.894
MDL-nummer MFCD00003532
InChI-nyckel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-namn natrium; jodid
LEDER [Na+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1300°C to 1304°C
Kemiskt namn eller material Sodium iodide
Smältpunkt 651°C
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (torrvikt), vatten< 1,0 %
Merck Index 14,8631
Löslighetsinformation Very soluble in water and liquid ammonia. Freely soluble in acetone,formic acid,formamide,methanol,and acetonitrile. Soluble in N,N-dimethylformamide.
Formel vikt 149.89
Procent renhet ≥99%
Odör Odorless
Brytningsindex 1.7745
Känslighet Hygroscopic; Light sensitive
Densitet 3.67
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.