Läs mer
Natriumjodid, 99+%, rent, vattenfritt
Produktkod. 10206980 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10206980 250 g -
10154640 5 g 5g
10616252 1 kg 1kg
10689253 2.5 kg 2.5kg
15264674 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10206980 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 203182500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7681-82-5 | INa | 149,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-82-5
Molekylformel INa
Molekylvikt (g/mol) 149.89
MDL-nummer MFCD00003532
InChI-nyckel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-namn natrium; jodid
LEDER [Na+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1300,0 °C
Kemiskt namn eller material Sodium iodide
Smältpunkt 661,0 °C
Namnnotering Vattenfri
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99% min. (på torkat ämne) (Argentometri)
Linjär formel NaI
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86
Merck Index 15,8765
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 184 g/100 ml (25 °C). Andra lösligheter: lösliga i alkohol, glycerol och aceton
Formel vikt 149.89
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Ren
Förlust vid torkning 3% max. (1 g, 105 °C, 3 timmar)
Förpackning Glasflaska
Densitet 3.66, 3.6600g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.