Läs mer
Natriumjodid, ACS, 99,5 % min
Produktkod. 11379337
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379337 100 g 100g
11389337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379337 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040196.22
 Begränsad artikel
I lager
Används för att förebygga jodbrist. Används som analytiska reagenser, vid tillverkning av desinfektionsmedel, antiseptika, deodoranter och mediciner, samt i balsam för bakningsingredienser. Används även för omvandling av alkylklorider till alkyljodider | CAS: 7681-82-5 | INa | 149,894 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
  • Används vanligen för att förhindra jodbrist Används som analytiska reagenser vid tillverkning av desinfektionsmedel, antiseptika, deodoranter och läkemedel
  • Används i bakingrediensbalsam och som djurfoder
  • Används för omvandling av en alkylklorid till en alkyljodid, såsom vid behandling av sköldkörtelcancer och hypertyreos och i scintillationsdetektorer, traditionellt inom nuklearmedicin, geofysik, kärnfysik och miljömätningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-82-5
Molekylformel INa
Molekylvikt (g/mol) 149.894
MDL-nummer MFCD00003532
InChI-nyckel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-namn natrium; jodid
LEDER [Na+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1300 °C till 1304 °C
Kemiskt namn eller material Sodium iodide
Smältpunkt 651 °C
Färg Vitt
Fysisk form Kristallint pulver
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99,5 % min.
Merck Index 14,8631
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, glycerol och aceton. Olöslig i eter.
Formel vikt 149.89
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet ACS
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.7745
Känslighet Hygroskopisk
Utseende White Powder
Densitet 3,67 g/cm3 vid 20 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P314-Sök läkarhjälp vid obehag.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.