Läs mer
Sodium iodide dihydrate, 99+%, for analysis
Produktkod. 10414935 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10414935 500 g Glasflaska 500g
10032740 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10414935 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 202895000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13517-06-1 | INa·2H2O | 185.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13517-06-1
Molekylformel INa·2H2O
Molekylvikt (g/mol) 185.93
MDL-nummer MFCD00149211
InChI-nyckel VEEIYHUOLCUPSA-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide dihydrate, acmc-20ajo4, i.na.2h2o, sodium dihydrate iodide, sodium iodide-water 1/1/2, sodium iodide nai ,dihydrate 9ci
PubChem CID 23685997
IUPAC-namn natrium;jodid;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium iodide dihydrate
Smältpunkt 752°C
Namnnotering For analysis
Färg Vitt
pH 6 to 9 (5% aq. soln.)
Fysisk form Adhering Fine Crystals
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99% min. (Argentometry)
Linjär formel NaI·2H2O
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 14,89
Merck Index 10, 8469
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,glycerol and acetone,very soluble in nh3
Formel vikt 185.93
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Analytisk
Förpackning Glasflaska
Densitet 2.44, 2.4400g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium iodide dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide dihydrate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.