Läs mer
Natriumjodid, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15680670 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15680670 1 kg 1kg
15670670 100 g 100g
15690670 500 g 500g
15610680 6 x 500 g Paket med 6
15600680 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15680670 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 031291KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP 99-100,5 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-82-5
Molekylformel INa
Molekylvikt (g/mol) 149.894
MDL-nummer MFCD00003532
InChI-nyckel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-namn natrium; jodid
LEDER [Na+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Iodide
Namnnotering Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP
Kvantitet 1 kg
Linjär formel NaI
UN-nummer 3077
Formel vikt 149.89g/mol
Procent renhet 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Kvalitet puriss.
Förpackning Plastflaska
Densitet Vapor Density: >1 (vs air)
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium iodide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: sodium iodide