Läs mer
Natriumjodid, puriss, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15690670 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Paket med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15690670 500 g 500g
15670670 100 g 100g
15680670 1 kg 1kg
15610680 6 x 500 g Paket med 6
15600680 6 x 1 kg Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15690670 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 03129500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2220.00 SEK
    2034.30 SEK / 500g
    Save 185.70 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. Eur., USP 99-100,5 % (beräknat till den torkade substansen)
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-82-5
Molekylformel INa
Molekylvikt (g/mol) 149.894
MDL-nummer MFCD00003532
InChI-nyckel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-namn natrium; jodid
LEDER [Na+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Iodide
Namnnotering Uppfyller den analytiska specifikationen för Ph.Eur. BP, USP
Kvantitet 500 g
Linjär formel NaI
UN-nummer 3077
Formel vikt 149,89 g/mol
Procent renhet 99 till 100,5 % (beräkning till det torkade ämnet)
Kvalitet puriss.
Förpackning Plastflaska
Densitet Ångtäthet: >1 (jämfört med luft)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium iodide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H372-Orsakar organskador.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium iodide