Läs mer
Sodium Iodide, Supelco™
Produktkod. 15894840
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15894840 250 g 250g
15884840 100 g 100g
15804850 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15894840 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1065230250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
For analysis EMSURE™ ACS,Reag. Ph Eur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-82-5
Specifikationer
Kokpunkt 1304°C/1013 hPa
Kemiskt namn eller material Sodium Iodide
Smältpunkt 659°C
Kvantitet 250 g
MDL-nummer MFCD00003532
Synonym Sodium iodide, Sodium iodide
Molekylvikt (g/mol) 149.89
Kvalitet Research
Densitet 3.67 g/cm3 at 20°C