Läs mer
Sodium Iodide, Supelco™
Produktkod. 15837480
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15837480 100 g 100g
1 options
Produktkod. 15837480 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1065190100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-11-2026
99.99 Suprapur™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kokpunkt 1304°C/1013 hPa
Kemiskt namn eller material Sodium Iodide
Smältpunkt 659°C
CAS 7681-82-5
Kvantitet 100 g
MDL-nummer MFCD00003532
Synonym Sodium iodide, Sodium iodide
Molekylvikt (g/mol) 149.89
Kvalitet Research
Densitet 3.67 g/cm3 at 20°C
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.