Läs mer
Sodium Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Iodide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 149.8942 |