Läs mer
Natriumjodid, TRC
Produktkod. 30012032
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012032 10 g
30004832 5 g
30007124 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012032 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS63800010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-82-5
Molekylformel INa
Molekylvikt (g/mol) 149.89
Synonym Anayodin, Ioduril, NSC 77388, Sodium Monoiodide, Soiodin;
IUPAC-namn natrium; Jodid
LEDER [Na+].[I-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Iodide
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
Formel vikt 149.8942