Läs mer
Sodium iodide, ultra dry, 99.98% (metals basis)
Produktkod. 11345757
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345757 25 g 25g
11335757 100 g 100g
11355757 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11345757 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043447.14
Request Bulk or Custom Format
Used as iodine supplement, expectorant or in its radioactive (I-131) form as an diagnostic aid, particularly for thyroid function tests. sodium Iodide are used in photography and as analytical reagents. It is also used in the measurement of the energy of gamma rays, also used in organic synthesis. | CAS: 7681-82-5 | INa | 149.894 g/mol
Det används som jodtillskott, slemlösande medel eller i sin radioaktiva (I-131) form som ett diagnostiskt hjälpmedel, särskilt för sköldkörtelfunktionstester. natriumjodid används i fotografi och som analytiska reagens. Det används också vid mätning av energin hos gammastrålar, som också används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Ampulerad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-82-5
Molekylformel INa
Molekylvikt (g/mol) 149.894
MDL-nummer MFCD00003532
InChI-nyckel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-namn natrium; jodid
LEDER [Na+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1300°C to 1304°C
Kemiskt namn eller material Sodium iodide
Smältpunkt 651°C
Namnnotering Ultra dry
Fysisk form Pärlor
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,8631
Löslighetsinformation It is soluble in water,alcohol,and glycerin.
Formel vikt 149.89
Procent renhet 99.98%
Odör Odorless
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.7745
Känslighet Hygroscopic
Densitet 3.67 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.