Läs mer
Natriumjodid, ultratorr, 99,99 % (metallbas)
Produktkod. 11450021
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11450021 500 g 500g
11430021 25 g 25g
11440021 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11450021 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044766.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
CAS: 7681-82-5 | INa | 149,894 g/mol
Natriumjodid används vanligtvis för att förhindra jodbrist. Används som analytiska reagens, vid tillverkning av desinfektionsmedel, antiseptika, deodoranter och läkemedel. De används i bakningsingrediensbalsam och som djurfoder. Det används för omvandling av alkylklorider till alkyljodider, såsom vid behandling av sköldkörtelcancer och hypertyreos och i scintillationsdetektorer, traditionellt inom nuklearmedicin, geofysik, kärnfysik och miljömätningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-82-5
Molekylformel INa
Molekylvikt (g/mol) 149.894
MDL-nummer MFCD00003532
InChI-nyckel FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
PubChem CID 5238
ChEBI CHEBI:33167
IUPAC-namn natrium; jodid
LEDER [Na+].[I-]
Specifikationer
Kokpunkt 1300 °C till 1304 °C
Kemiskt namn eller material Sodium iodide
Smältpunkt 651 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 99,99 % (metallbaserad bas)
Löslighetsinformation Lösliga i vatten, alkohol, glycerol och aceton. Olöslig i eter.
Formel vikt 149.89
Procent renhet 99.99%
Kvalitet Ungraded
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.7745
Känslighet Hygroskopisk
Densitet 3.67
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.