Läs mer
Natrium, jonkromatografi standardlösning, Specpure™ Na + ∣1000 g/μml, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15406385
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15406385 100 mL Plastflaska 100ml
1 options
Produktkod. 15406385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041696.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1710.00 SEK
    1428.65 SEK / 100ml
    Save 281.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7440-23-5 | Na | 22.99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium, Ion chromatography standard solution
CAS 7440-23-5
Förpackning Plastflaska
Molekylformel Na
MDL-nummer MFCD00085307
Kvantitet 100 mL
Synonym natrium, sodium-23, sodio, metal, sodio spanish, liquid alloy, unii-9nez333n27, hsdb 687, unii-23j3bhr95o, monosodium
InChI-nyckel KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Na]
IUPAC-namn natrium
Molekylvikt (g/mol) 22.99
PubChem CID 5360545
ChEBI CHEBI:26708
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.