Läs mer
Sodium ionophore III, MedChemExpress
Beskrivning
Sodium ionophore III (ETH2120) is a Na+ ionophore suitable for the assay of sodium activity in blood, plasma, serum. etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium ionophore III |
| CAS | 81686-22-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C34H52N2O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | ETH2120 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 2 mg/mL (3.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| LEDER | O=C(N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)COC3=CC=CC=C3OCC(N(C4CCCCC4)C5CCCCC5)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 552.79 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?