Läs mer
Sodium ionophore III, MedChemExpress
Produktkod. 16439816
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16439816 50 mg
16430926 200 mg
16404536 100 mg
16403278 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16439816 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101109
MedChemExpress Sodium ionophore III (ETH2120) is a Na+ ionophore suitable for the assay of sodium activity in blood, plasma, serum. etc.
Sodium ionophore III (ETH2120) is a Na+ ionophore suitable for the assay of sodium activity in blood, plasma, serum. etc.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium ionophore III
CAS 81686-22-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C34H52N2O4
Kvantitet 50 mg
Synonym ETH2120
Löslighetsinformation DMSO : 2 mg/mL (3.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : 1 mg/mL (1.81 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
LEDER O=C(N(C1CCCCC1)C2CCCCC2)COC3=CC=CC=C3OCC(N(C4CCCCC4)C5CCCCC5)=O
Molekylvikt (g/mol) 552.79
Formel vikt 552.79
Procent renhet 98.32%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.