Läs mer
Natriumisopropoxid
Produktkod. 11493770
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493770 100 g 100g
11483770 5 g -
11403780 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493770 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 089446.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 683-60-3 | C3H7NaO | 82,078 g/mol
Natriumisopropoxid används vid framställning av ibuprofenmellanprodukt. Det är involverat i reaktioner som polymerisation av butadien. Vidare fungerar det som en katalysator vid tillverkning av aceton och dess derivat. Dessutom används det som lösningsmedel och fungerar som ett antiseptiskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 683-60-3
Molekylformel C3H7NaO
Molekylvikt (g/mol) 82.078
MDL-nummer MFCD00061566
InChI-nyckel WBQTXTBONIWRGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym sodium propan-2-olate, sodium isopropoxide, 2-propanol, sodium salt, isopropoxysodium, iprona, naoipr, 2-propanol, sodium salt 1:1, i-prona, nao-ipr, sodium isopropanolate
PubChem CID 10920443
IUPAC-namn natrium;propan-2-olat
LEDER CC(C)[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium isopropoxide
Smältpunkt 70 °C till 75 °C
Färg Vitt
Linjär formel NaOCH(CH3)2
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN3206
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i tetrahydrofuran.
Formel vikt 82.08
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.