Läs mer
Sodium L-Lactate-2-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium L-Lactate-2-D |
| CAS | 285979-83-1 |
| Molekylformel | C3 D H4 O3 . Na |
| Kvantitet | 0.05 g |
| Synonym | Propanoic-2-d acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (2 S)- (9 CI), L-(+)-Lactic acid-d1 sodium salt, Sodium S-lactate-2-d, Sodium (S)-2-hydroxypropanoate-2-d, (S)-2-Hydroxypropionic-2-d acid sodium salt, Sodium (S)-lactate-2-d, Sodium L-(+)-lactate-d, Sodium L-Lactate-2-d1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4 H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i2D; |
| LEDER | [Na+].[2 H][C@@](C)(O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;(2 S)-2-deuterio-2-hydroxypropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.0659 |
| Formel vikt | 113.0199 g/mol |
| Visa mer |