Läs mer
Sodium L-Lactate-2-d1, CDN
Produktkod. 30325149
Change view
Kvantitet:
0.05 g
0.1 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30325149 0.05 g -
30324795 0.1 g 0.1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30325149 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND38370.05G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium L-Lactate-2-D
CAS 285979-83-1
Molekylformel C3 D H4 O3 . Na
Kvantitet 0.05 g
Synonym Propanoic-2-d acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, (2 S)- (9 CI), L-(+)-Lactic acid-d1 sodium salt, Sodium S-lactate-2-d, Sodium (S)-2-hydroxypropanoate-2-d, (S)-2-Hydroxypropionic-2-d acid sodium salt, Sodium (S)-lactate-2-d, Sodium L-(+)-lactate-d, Sodium L-Lactate-2-d1
InChI formel InChI=1 S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4 H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i2D;
LEDER [Na+].[2 H][C@@](C)(O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;(2 S)-2-deuterio-2-hydroxypropanoate
Molekylvikt (g/mol) 113.0659
Formel vikt 113.0199 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity