missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sodium L-Lactate-3,3,3-d3, CDN

Produktkod. 30320203
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.05 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30320203 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30320203 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND26460.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material L-Lactic Acid-d3 Sodium Salt
CAS 285979-84-2
Molekylformel C3 2H3 H2 O3 . Na
Kvantitet 0.05 g
InChI formel InChI=1 S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4 H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1/i1D3;
LEDER [Na+].[2 H]C([2 H])([2 H])[C@H](O)C(=O)[O-]
IUPAC-namn sodium;(2 S)-3,3,3-trideuterio-2-hydroxypropanoate
Molekylvikt (g/mol) 115.08
Formel vikt 115.0325 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 96% Chemical Purity
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.