Läs mer
Natrium L-laktat, 98+%
Produktkod. 11363556
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11363556 25 g 25g
11353556 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11363556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14500.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2351.10 SEK
    1908.65 SEK / 25g
    Save 442.45 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 867-56-1 ∣ C3H5NaO3
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Natrium L-laktat används som livsmedelstillsats, konserveringsmedel, surhetsregulator och fyllmedel. Det används i schampo och flytande tvålar samt andra relaterade produkter. Det fungerar som en effektiv fuktbevarare och fuktgivare. Det används vid behandling av arytmier.
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Oförenligt med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 867-56-1
Molekylformel C3H5NaO3
MDL-nummer MFCD00066576
Synonym sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium L-lactate
Smältpunkt ∼160 °C
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroskopisk
Beilstein 4567087
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Molekylvikt (g/mol) 112.06
Formel vikt 112.06
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.