Läs mer
Sodium L-lactate, 98+%
Produktkod. p-7046476
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11353556
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L14500.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 867-56-1 | C3H5NaO3
Natrium L-laktat används som livsmedelstillsats, konserveringsmedel, surhetsreglerande medel och bulkmedel. Den kan användas i schampo och flytande tvål och andra relaterade produkter. Det fungerar som ett effektivt fuktbevarande medel och fuktighetskräm. Det används vid behandling av arytmier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsmedel
Natrium L-laktat används som livsmedelstillsats, konserveringsmedel, surhetsreglerande medel och bulkmedel. Den kan användas i schampo och flytande tvål och andra relaterade produkter. Det fungerar som ett effektivt fuktbevarande medel och fuktighetskräm. Det används vid behandling av arytmier.
Löslighet Lösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara på en sval plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 867-56-1
Molekylformel C3H5NaO3
MDL-nummer MFCD00066576
Synonym sodium l-lactate, sodium-l-lactate, sodium lactate, l, sodium s-2-hydroxypropanoate, unii-p2y1c6m9ps, sodium s-lactate, sodium l-+-lactate, p2y1c6m9ps, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt, 2s, l-+-lactic acid sodium salt
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium L-lactate
Smältpunkt ∼160°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 4567087
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 112.06
Procent renhet ≥98%
Känslighet Hygroscopic
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.