Läs mer
Sodium L-Pyroglutamate (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium L-Pyroglutamate (Technical Grade) |
| CAS | 28874-51-3 |
| Molekylformel | C5H6NNaO3 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H7NO3.Na/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9;/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);/q;+1/p-1/t3-;/m0./s1 |
| LEDER | [Na+].[O-]C(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | sodium;(2S)-5-oxopyrrolidine-2-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 151.1 |
| Formel vikt | 151.0245 |