Läs mer
Sodium L-Rhamnonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium L-Rhamnonate |
| CAS | 159929-82-5 |
| Molekylformel | C6H11NaO6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 6-Deoxy-L-mannonic Acid Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6.Na/c1-2(7)3(8)4(9)5(10)6(11)12;/h2-5,7-10H,1H3,(H,11,12);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5+;/m0./s1 |
| LEDER | [Na+].C[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | sodium;(2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.14 |
| Formel vikt | 202.0453 |