Läs mer
Natrium L-(+)-vinsyradihydrat, TRC
Produktkod. 30012647
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012647 100 g
30007247 10 g
30003860 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30012647 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCS673050100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6106-24-7
Molekylformel C4 H4 O6 . 2 Na . 2 H2 O
Molekylvikt (g/mol) 230.08
Synonym Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, sodium salt, hydrate (1:2:2), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- (2R,3R)-, disodium salt, dihydrate (9CI), Butanedioic acid, 2,3-dihydroxy- [R-(R*,R*)]-, disodium salt, dihydrate, Tartaric acid, disodium salt, dihydrate (8CI), Disodium tartarate dihydrate, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
IUPAC-namn disodium; (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioat; dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C(=O)[O-])C(=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium Tartrate Dihydrate
Kvantitet 100 g
InChI formel InChI=1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Formel vikt 230.0015