Läs mer
Sodium L-(+)-tartrate dihydrate, 99%
Produktkod. 11423267
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423267 5000 g 5000g
11413267 250 g 250g
11403267 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423267 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16187.0I
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230.08 g/mol
Natrium L-(+)-tartratdihydrat används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar. Det används också som emulgeringsmedel och bindemedel i livsmedelsprodukter som gelé, margarin och korvtarm och även som livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Natrium L-(+)-tartratdihydrat används i buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar. Det används också som emulgeringsmedel och bindemedel i livsmedelsprodukter som gelé, margarin och korvtarm och även som livsmedelstillsats.
Löslighet
Det är lösligt i vatten (290 mg/ml vid 20 °C). Olösligt i alkohol och organiska lösningsmedel.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6106-24-7
Molekylformel C4H8Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 230.08
MDL-nummer MFCD00150035
InChI-nyckel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
PubChem CID 131855972
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyra;natrium;dihydrat
LEDER O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium L-(+)-tartrate dihydrate
Smältpunkt ∼150°C (in -2H2O)
Densitet 1.82
Odör Odorless
Kvantitet 5000 g
Beilstein 6121732
Merck Index 14,8684
Löslighetsinformation It is soluble in water (290mg/ml at 20°C). Insoluble in alcohol,and organic solvents.
Formel vikt 230.08 (194.06 Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.