Läs mer
Natrium L-(+)-tartat dihydrat, ACS, 99,0–101,0 %
Produktkod. 11377548
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377548 100 g 100g
11367548 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377548 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 033242.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230,08 g/mol
Natrium L-(+)-tartrat används som emulgeringsmedel, som livsmedelstillsatser, bindemedel i livsmedelsprodukter som gelé, margarin och korvtarm. Det används som en gemensam primär standard för Karl Fischer titrering för att mäta vattenhalten. Den används också som buffertar för molekylärbiologi och cellodlingstillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6106-24-7
Molekylformel C4H8Na2O8
Molekylvikt (g/mol) 230.08
MDL-nummer MFCD00150035
InChI-nyckel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
PubChem CID 131855972
LEDER O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium L-(+)-tartrate dihydrate
Smältpunkt ∽150°C-2H2O
Namnnotering Suitable for Karl Fischer reagent standardization
Fysisk form Granulat
Kvantitet 100 g
Analysprocentintervall 99.0 - 101.0%
Beilstein 6121732
Löslighetsinformation Soluble in waterSoluble in water. Insoluble in alcohol and organic solvents.
IUPAC-namn (2R,3R)-2,3-dihydroxibutandisyra;natrium;dihydrat
Formel vikt 230.08 (194.06 Anhydrous)
Kvalitet ACS
Densitet 1.82
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.