Läs mer
Natriumlaktat, 50 % vikt/vikt i vatten, Pharmpur , Scharlab
Produktkod. 11358544
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358544 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 11358544 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer SO04601000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Specifikationer
CAS 867-56-1
Kvantitet 1 L
Molekylformel C3H5NaO3
InChI-nyckel NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYNA-M
LEDER [Na+].CC(O)C([O-])=O
IUPAC-namn natrium-2-hydroxipropanoat
Molekylvikt (g/mol) 112.06
Kvalitet Pharmpur