Läs mer
Sodium Lactate Solution, Extra Pure, SLR, about 60% (w/w) Solution, Fisher Chemical
Produktkod. 10213970 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10213970 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10213970 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S/5161/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kokpunkt 140°C
Smältpunkt 17.2°C
CAS 72-17-3
Färg Yellow
pH 7
Fysisk form Viscous Liquid
Kvantitet 500 mL
Molekylformel C3H5NaO3
MDL-nummer 66576
Synonym sodium lactate, lactic acid sodium salt, monosodium lactate, sodium dl-lactate, lacolin, per-glycerin, lactic acid, monosodium salt, sodium alpha-hydroxypropionate, monosodium 2-hydroxypropanoate, propanoic acid, 2-hydroxy-, monosodium salt
InChI-nyckel NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
LEDER CC(C(=O)[O-])O.[Na+]
IUPAC-namn sodium;2-hydroxypropanoate
Molekylvikt (g/mol) 112.06
PubChem CID 23666456
ChEBI CHEBI:75228
Förpackning Amber glass bottle
Ångtryck 14mmHg at 20°C
Densitet Vapor Density: 0.7