Läs mer
Sodium Lauryl Sulfoacetate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium Lauryl Sulfoacetate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O5S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19-14(15)13-20(16,17)18;/h2-13H2,1H3,(H,16,17,18);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 330.1477 |