missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Sodium Lauryl Sulfoacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Lauryl Sulfoacetate |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28O5S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-19-14(15)13-20(16,17)18;/h2-13H2,1H3,(H,16,17,18);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 330.1477 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?