Läs mer
Sodium (meta)arsenite concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M NaAsO2, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15695230 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 Pc.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
15695230 1 Pc. Varje
1 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15695230 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 381501EA
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium (meta)arsenite concentrate
CAS 7784-46-5
Kvantitet 1 Pc.
Molekylformel AsNaO2
Linjär formel NaAsO2
MDL-nummer MFCD00003472
UN-nummer UN1686
Synonym sodium arsenite, sodium metaarsenite, sodium dioxoarsenate, prodalumnol, sodanit, penite, kill-all, prodalumnol double, rat death liquid, chem pels c
InChI-nyckel PTLRDCMBXHILCL-UHFFFAOYSA-M
LEDER [O-][As]=O.[Na+]
IUPAC-namn sodium;oxoarsinite
Molekylvikt (g/mol) 129.909
PubChem CID 443495
ChEBI CHEBI:29678
Formel vikt 129.91g/mol