Läs mer
Sodium (meta)Arsenite, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium arsenite |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/AsHO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 129.9001 |