Läs mer
Natriummeta-Bisulfit, Multi-Compendial, J.T. Baker™
Produktkod. 15528144 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 kg
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15528144 2.5 kg Poly flaska 2.5kg
1 options
Produktkod. 15528144 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 355105
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium meta-Bisulfite
CAS 7681-57-4
Kvantitet 2.5 kg
Molekylformel Na2O5S2
MDL-nummer MFCD00167602
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
InChI-nyckel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
IUPAC-namn dinatrium(sulfinatooxi)sulfinat
Molekylvikt (g/mol) 190.09
PubChem CID 656671
Formel vikt 190.11
Kvalitet Multikompendial
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 1.48kg
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium metabisulphite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulphite