Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium meta-Periodate |
| Kvantitet | 500 g |
| Anteckningar om renhetsgrad | Uppfyller ACS krav på kemikalier för reagens |
| IUPAC-namn | natrium; perjodat |
| Formel vikt | 213.89 |
| Procent renhet | 99.9% |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ ACS-reagens |
| Förpackning | Poly flaska |
| Densitet | 1L = 3.87kg |