Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium (meta)periodate |
| Kvantitet | 25 g |
| Linjär formel | NaIO4 |
| UN-nummer | UN3085 |
| Formel vikt | 213.89g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |