Läs mer
Natriummetabisulfit,≥ 97,0 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sodium Metabisulfite |
| CAS | 7681-57-4 |
| Fysisk form | Crystalline Powder |
| Kvantitet | 1 kg |
| Analysprocentintervall | ≥97.0% |
| Molekylformel | Na2O5S2 |
| MDL-nummer | MFCD00167602 |
| Synonym | sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis |
| InChI-nyckel | LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
| Visa mer |