Läs mer
Natriummetabisulfit, 97 %
Produktkod. 11403597
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11403597 2500 g 2500g
11493587 500 g 500g
11413597 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11403597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17351.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 7681-57-4 ∣ Na2O5S2 ∣ 190,09 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Natriummetabisulfit används som aktiv ingrediens i campden-tabletter, som rengöringsmedel för dricksvattenmembran med omvänd osmos, som konserveringsmedel och antioxidant i livsmedel. Det fungerar också som korrosionshämmare inom olje- och gasindustrin, som blekmedel vid produktion av kokosgrädde, som källa till svaveldioxid och vid nedbrytning av cyanid i kommersiella guldcyanideringsprocesser. Det används vid utfällning av guld från aursyra samt vid avloppsbehandling för att avlägsna hexavaent krom som trivalent krom genom utfällning efter reduktion. Dessutom används det inom fotografering. Dessutom fungerar det som syrerensare för att eliminera löst syre i avloppsvatten och rör.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol och glycerol.
Anteckningar
Känslig för fukt och luft. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7681-57-4
Molekylformel Na2O5S2
Molekylvikt (g/mol) 190.09
MDL-nummer MFCD00167602
InChI-nyckel LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonym sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
PubChem CID 656671
IUPAC-namn dinatrium(sulfinatooxi)sulfinat
LEDER [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sodium metabisulfite
Smältpunkt >300 °C
pH 3,5 till 5,0
Fysisk form Kristallint pulver och/eller kristaller
Kvantitet 2500 g
Odör Som ruttna ägg
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Densitet 1.48
Linjär formel Na2S2O5
Merck Index 14,8638
Löslighetsinformation Löslig i vatten, etanol och glycerol.
Formel vikt 190.1
Procent renhet 97%
Kvalitet Ograderat
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Sodium metabisulfite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium metabisulfite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.