Läs mer
Natriummetabisulfit, 97 %
Description
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområden
Natriummetabisulfit används som aktiv ingrediens i campden-tabletter, som rengöringsmedel för dricksvattenmembran med omvänd osmos, som konserveringsmedel och antioxidant i livsmedel. Det fungerar också som korrosionshämmare inom olje- och gasindustrin, som blekmedel vid produktion av kokosgrädde, som källa till svaveldioxid och vid nedbrytning av cyanid i kommersiella guldcyanideringsprocesser. Det används vid utfällning av guld från aursyra samt vid avloppsbehandling för att avlägsna hexavaent krom som trivalent krom genom utfällning efter reduktion. Dessutom används det inom fotografering. Dessutom fungerar det som syrerensare för att eliminera löst syre i avloppsvatten och rör.
Löslighet
Löslig i vatten, etanol och glycerol.
Anteckningar
Känslig för fukt och luft. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Sodium metabisulfite |
| Smältpunkt | >300 °C |
| pH | 3,5 till 5,0 |
| Fysisk form | Kristallint pulver och/eller kristaller |
| Kvantitet | 500 g |
| Odör | Som ruttna ägg |
| Känslighet | Luft- och fuktkänslig |
| Densitet | 1.48 |
| Linjär formel | Na2S2O5 |
| Merck Index | 14,8638 |
| Show More |
Safety and Handling
- Sodium metabisulfite
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: sodium metabisulphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.